Chinaldin 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Used in preparation of oil-soluble dyes
It is an anaesthetic used in fish transportation. Also used in anti-malaria drugs, in manufacturing dyes, food colorants , pharmaceuticals and pH indicators.
Pozor: Air sensitive. Light sensitive. Store under argon.
Vzorec:
C₁₀H₉N Teplota varu: 247…248 °C Teplota tavenia: –2 °C Hustota: 1,058 Teplota vzplanutia: 79 °C (174 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006756 Číslo CAS: 91-63-4 EINECS: 202-085-1 Merck Index: 14,8047 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Colour) | Clear colorless to yellow to brown |
Form | Liquid |
Assay (GC) | ≥95,0% |
Refractive Index | 1,6080 - 1,6145 @ 20°C |