Tlačiť
Chinaldin 95+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
132172500 132170010
ACRO132172500EA 115.12 EUR
ACRO132172500 ACRO132170010
Chinaldin 95+%
Chinaldin
Vzorec: C₁₀H₉N
Teplota varu: 248 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,058 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006756
Číslo CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to brown-yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g