Tlačiť
Chinolin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02407.0005 8.02407.1000
8.02407.0005EA 31.69 EUR
8.02407.0005 8.02407.1000
Chinolin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Quinoline
Vzorec: C₉H₇N
Teplota varu: 238 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006736
Číslo CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
OSN: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 6 g/l (20 °C)
Melting Point -15 °C
Molar Mass 129.16 g/mol
Boiling Point 237 - 238 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 1.6268 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 7 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 7.3 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials