Tlačiť
8-Quinolinesulphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 8-Quinolinesulphonic acid
L06640.09 L06640.18
L06640.09EA 82.23 EUR
L06640.09 L06640.18
8-Quinolinesulphonic acid ≥98%
8-Quinolinesulphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 85-48-3 Molecular Formula: C9H7NO3S Formula Weight: 209.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9501 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00024037
Vzorec: C₉H₇NO₃S
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024037
Číslo CAS: 85-48-3
EINECS: 201-611-7
OSN: 2585
ADR: 8,III