Tlačiť
2,4-Quinolinediol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20747.06 B20747.14
B20747.06EA 33.05 EUR
B20747.06 B20747.14
2,4-Quinolinediol ≥97%
2,4-Quinolinediol
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota varu: 375 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006744
Číslo CAS: 86-95-3
EINECS: 201-711-0