8-Chinolinol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
8-Hydroxyquinoline
A14720.36
A14720.0E
A14720.22
A14720.36EA
194.14
EUR
A14720.36
A14720.0E
A14720.22
8-Chinolinol ≥99%
8-Chinolinol
Purity: 99%
CAS No.: 148-24-3
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 267°
Solubility: Almost insoluble in water and diethyl ether. Highly soluble in ethanol, acetone, chloroform, and benzene.
Beilstein Reference: 114512
Merck Reference: 14,4843
MDL No.: MFCD00006807
Vzorec:
C₉H₇NO Teplota varu: 267 °C Teplota tavenia: 72…76 °C Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006807 Číslo CAS: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 Merck Index: 14,4843 |