Tlačiť
8-Chinolinol ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 8-Hydroxyquinoline
121901000 121905000 121900010 121900025 121900250
ACRO121901000EA 83.83 EUR
ACRO121901000 ACRO121905000 ACRO121900010 ACRO121900025 ACRO121900250
8-Chinolinol ACS
8-Chinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Mw: 145.16
Teplota varu: 267 °C (752 mmHg)
Teplota tavenia: 72…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006807
Číslo CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72.5 to 74.0 °C
Residue after ignition ≤0.05 %
Suitability (for Mg determination) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)