Tlačiť
7-Quinolinol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-7-ol, 7-Hydroxyquinoline
418820010 418820050
ACRO418820010EA 188.93 EUR
ACRO418820010 ACRO418820050
7-Quinolinol 99%
7-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 239…244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016730
Číslo CAS: 580-20-1
EINECS: 209-457-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 244 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %