Tlačiť
4-Quinolinol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
A15859.03 A15859.06 A15859.09
A15859.03EA 38.83 EUR
A15859.03 A15859.06 A15859.09
4-Quinolinol ≥98%
4-Quinolinol
Purity: 98% CAS No.: 611-36-9 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 201-205° Beilstein Reference: 1524969
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota tavenia: 201…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006777
Číslo CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2