Tlačiť
2-Quinolinol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Quinolin-2(1H)-one, Quinolin-2-ol, Carbostyril, 2-Quinolone, 2-Hydroxyquinoline
418810100 418810010
ACRO418810100EA 343.76 EUR
ACRO418810100 ACRO418810010
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Mw: 145.16
Teplota varu: 347
Teplota tavenia: 197…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006743
Číslo CAS: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Index: 13,01835
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown-purple to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %