Tlačiť
Methyl-6-quinolyl ether 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methoxyquinoline
179340250 179341000
ACRO179340250EA 156.22 EUR
ACRO179340250 ACRO179341000
Methyl-6-quinolyl ether 98%
Methyl-6-quinolyl ether
Vzorec: C₁₀H₉NO
Mw: 159.19
Teplota varu: 193 °C (50 mmHg)
Teplota tavenia: 18…20 °C
Hustota: 1.152 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006800
Číslo CAS: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to pink to purple to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %