Tlačiť
8-Aminoquinoline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-8-ylamine
A16752.03 A16752.06 A16752.14
A16752.03EA 48.13 EUR
A16752.03 A16752.06 A16752.14
8-Aminoquinoline ≥98%
8-Aminoquinoline
Purity: 98+% CAS No.: 578-66-5 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 174°/26mm MDL No.: MFCD00006809
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota varu: 174 °C (26 mmHg)
Teplota tavenia: 63…67 °C
Hustota: 1,337 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006809
Číslo CAS: 578-66-5
EINECS: 209-427-9