6-Aminoquinoline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Quinolin-6-ylamine
L13819.03
L13819.06
L13819.14
L13819.03EA
61.37
EUR
L13819.03
L13819.06
L13819.14
6-Aminoquinoline 98%
6-Aminoquinoline
Purity: 98%
CAS No.: 580-15-4
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Odour: Odourless
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 146°/0.3mm
Beilstein Reference: 113320
MDL No.: MFCD00006803
Vzorec:
C₉H₈N₂ Teplota varu: 146 °C (0,3 mmHg) Teplota tavenia: 115…119 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006803 Číslo CAS: 580-15-4 EINECS: 209-453-0 |