Tlačiť
6-Aminoquinoline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-6-ylamine
369640010 369640050 369640250
ACRO369640010EA 51.34 EUR
ACRO369640010 ACRO369640050 ACRO369640250
6-Aminoquinoline 98%
6-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota varu: 192…195 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 115…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006803
Číslo CAS: 580-15-4
EINECS: 209-453-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to grey-green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %