5-Aminoquinoline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
L19628.03
L19628.06
L19628.03EA
87.44
EUR
L19628.03
L19628.06
5-Aminoquinoline 99%
5-Aminoquinoline
Purity: 99%
CAS No.: 611-34-7
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 310°
MDL No.: MFCD00006797
Vzorec:
C₉H₈N₂ Teplota varu: 310 °C Teplota tavenia: 107…109 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006797 Číslo CAS: 611-34-7 EINECS: 210-266-1 |