Tlačiť
Cloxiquina 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinolin-8-ol, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
B22856.18 B22856.30
B22856.18EA 39.95 EUR
B22856.18 B22856.30
Cloxiquina 95%
Cloxiquina
Purity: 95% CAS No.: 130-16-5 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 5289 Merck Reference: 14,2422 MDL No.: MFCD00006788
Vzorec: C₉H₆ClNO
Teplota varu: 349 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006788
Číslo CAS: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 14,2422