Tlačiť
Cloxiquina 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinolin-8-ol, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
109301000 109300050
ACRO109301000EA 61.77 EUR
ACRO109301000 ACRO109300050
Cloxiquina 95%
Cloxiquina
Vzorec: C₉H₆ClNO
Mw: 179.61
Teplota varu: 349
Teplota tavenia: 121…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006788
Číslo CAS: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm