Tlačiť
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
418800050 418800250
ACRO418800050EA 114.32 EUR
ACRO418800050 ACRO418800250
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Teplota varu: 345 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 293…294 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047613
Číslo CAS: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4