Tlačiť
5-Quinolinecarboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19643.03 L19643.06 L19643.MD
L19643.03EA 113.36 EUR
L19643.03 L19643.06 L19643.MD
5-Quinolinecarboxylic acid ≥97%
5-Quinolinecarboxylic acid
Purity: 97+% CAS No.: 7250-53-5 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 129178
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047608
Číslo CAS: 7250-53-5