Tlačiť
4-Quinolinecarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L14611.03 L14611.06
L14611.03EA 98.28 EUR
L14611.03 L14611.06
4-Quinolinecarboxylic acid ≥98%
4-Quinolinecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 486-74-8 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 253-255° Beilstein Reference: 5224
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Teplota tavenia: 253…255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006782
Číslo CAS: 486-74-8
EINECS: 207-640-1