Tlačiť
3-Quinolinecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
175700050 175700010 175700250
ACRO175700050EA 179.85 EUR
ACRO175700050 ACRO175700010 ACRO175700250
3-Quinolinecarboxylic acid 98%
3-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.17
Teplota varu: 345
Teplota tavenia: 277…283 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006770
Číslo CAS: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 283 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %