Tlačiť
Quinaldic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10192.06 A10192.14 A10192.22
A10192.06EA 63.38 EUR
A10192.06 A10192.14 A10192.22
Quinaldic acid ≥98%
Quinaldic acid
Purity: 98% CAS No.: 93-10-7 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 126322 Merck Reference: 14,8046 MDL No.: MFCD00006752
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Teplota tavenia: 156…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006752
Číslo CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 14,8046