Quinaldic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10192.06
A10192.14
A10192.22
A10192.06EA
63.38
EUR
A10192.06
A10192.14
A10192.22
Quinaldic acid ≥98%
Quinaldic acid
Purity: 98%
CAS No.: 93-10-7
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 156-159°
Beilstein Reference: 126322
Merck Reference: 14,8046
MDL No.: MFCD00006752
Vzorec:
C₁₀H₇NO₂ Teplota tavenia: 156…159 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006752 Číslo CAS: 93-10-7 EINECS: 202-218-3 Merck Index: 14,8046 |