Tlačiť
Quinaldic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
171050100 171050500
ACRO171050100EA 115.12 EUR
ACRO171050100 ACRO171050500
Quinaldic acid 99%
Quinaldic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Teplota tavenia: 159…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006752
Číslo CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 12,08227
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 159 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %