Tlačiť
(1S)-(-)-α-Pinene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18405.0100 8.18405.0500
8.18405.0100EA 30.61 EUR
8.18405.0100 8.18405.0500
(1S)-(-)-α-Pinene for synthesis, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064145
Číslo CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
OSN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -62 °C
Molar Mass 136.23 g/mol
Boiling Point 155 - 156 °C
Vapor Pressure 5 hPa (25 °C)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.446 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid