Tlačiť
4-Phenylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
A12438.14 A12438.22 A12438.36
A12438.14EA 54.88 EUR
A12438.14 A12438.22 A12438.36
4-Phenylbenzoic acid ≥98%
4-Phenylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 92-92-2 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Odour: Odourless Melting Point: 223-227° Beilstein Reference: 973519 MDL No.: MFCD00002553
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Mw: 198.22
Teplota varu: 373
Teplota tavenia: 223…227 °C
Hustota: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002553
Číslo CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1