Tlačiť
4-Phenylbenzoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
106280250 106281000 106285000
ACRO106280250EA 70.9 EUR
ACRO106280250 ACRO106281000 ACRO106285000
4-Phenylbenzoic acid 99%
4-Phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Mw: 198.22
Teplota varu: 373
Teplota tavenia: 223…228 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002553
Číslo CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %