Tlačiť
2-Phenylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Biphenyl-2-carboxylic acid, 2-Biphenylcarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid
A12049.06 A12049.14 A12049.22
A12049.06EA 29.84 EUR
A12049.06 A12049.14 A12049.22
2-Phenylbenzoic acid ≥98%
2-Phenylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 947-84-2 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Odour: Odourless Melting Point: 110-114° Boiling Point: 343-344° Beilstein Reference: 974075 MDL No.: MFCD00002463
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Mw: 198.22
Teplota varu: 343…344 °C
Teplota tavenia: 110…114 °C
Hustota: 1.458 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002463
Číslo CAS: 947-84-2
EINECS: 213-432-1