Tlačiť
2-Phenylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Biphenyl-2-carboxylic acid, 2-Biphenylcarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid
106270250 106271000
ACRO106270250EA 66.89 EUR
ACRO106270250 ACRO106271000
2-Phenylbenzoic acid 98%
2-Phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Mw: 198.22
Teplota varu: 199 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 110…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002463
Číslo CAS: 947-84-2
EINECS: 213-432-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %