1-Bromo-4-cyclohexylbenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L04636.14
L04636.06
L04636.14EA
393.9
EUR
L04636.14
L04636.06
1-Bromo-4-cyclohexylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-cyclohexylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 25109-28-8
Molecular Formula: C12H15Br
Formula Weight: 239.16
Refractive Index: 1.5595
Boiling Point: 90-94°/0.01mm
MDL No.: MFCD00019339
Vzorec:
C₁₂H₁₅Br Teplota varu: 90…94 °C (0,01 mmHg) Hustota: 1,287 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00019339 Číslo CAS: 25109-28-8 EINECS: 246-623-3 |