Tlačiť
Mezitylen 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
125580010 125582500 125580025
ACRO125580010EA 193.34 EUR
ACRO125580010 ACRO125582500 ACRO125580025
Mezitylen 99%, extra pure
Mezitylen
Vzorec: C₉H₁₂
Teplota varu: 163…166 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 0,8675 g/cm³
Teplota vzplanutia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008538
Číslo CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
OSN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %