Tlačiť
1,2,4-Trimethylbenzen 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pseudocumene
140090010 140090025 140090100
ACRO140090010EA 113.12 EUR
ACRO140090010 ACRO140090025 ACRO140090100
1,2,4-Trimethylbenzen 98%
1,2,4-Trimethylbenzen
Vzorec: C₉H₁₂
Teplota varu: 168 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008527
Číslo CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
OSN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %