Tlačiť
2,4,6-Trimethylphenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
140210100 140210500
ACRO140210100EA 40.51 EUR
ACRO140210100 ACRO140210500
2,4,6-Trimethylphenol 99%
2,4,6-Trimethylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
Teplota varu: 220 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 70…73 °C
Hustota: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002235
Číslo CAS: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
OSN: 2430
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20 °C, 589 nm) c=1, DMF