Tlačiť
2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139330050 139330500 139335000
ACRO139330050EA 35.14 EUR
ACRO139330050 ACRO139330500 ACRO139335000
2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Vzorec: C₁₈H₃₀O
Mw: 262.44
Teplota varu: 277 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 129…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008821
Číslo CAS: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
OSN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %