Tlačiť
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500
8.22021.0100EA 30 EUR
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Teplota varu: 265 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 69…70 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011644
Číslo CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01547
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility  - 0.001 g/l (25 °C)
Melting Point 69 - 70 °C
Molar Mass 220.35 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 345 °C