Tlačiť
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Dodávateľ: Cayman Chemical
89910-500 89910-1
CAYM89910-500EA 29.52 EUR
CAYM89910-500 CAYM89910-1
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Teplota varu: 265 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 69…70 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011644
Číslo CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547