Tlačiť
2,4,6-Trimethylaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13049.22 A13049.0E A13049.36
A13049.22EA 57.36 EUR
A13049.22 A13049.0E A13049.36
2,4,6-Trimethylaniline ≥98%
2,4,6-Trimethylaniline
Purity: 98% CAS No.: 88-05-1 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5510 Melting Point: -5° Boiling Point: 232-234° Beilstein Reference: 636559 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007740
Vzorec: C₉H₁₃N
Teplota varu: 232…234 °C
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,962
Teplota vzplanutia: 96 °C (204 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007740
Číslo CAS: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III