2,4,6-Triisopropylbenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A15489.09
A15489.18
A15489.09EA
85.44
EUR
A15489.09
A15489.18
2,4,6-Triisopropylbenzoic acid ≥97%
2,4,6-Triisopropylbenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 49623-71-4
Molecular Formula: C16H24O2
Formula Weight: 248.37
Melting Point: 184-187°
Beilstein Reference: 2372331
Vzorec:
C₁₆H₂₄O₂ Teplota tavenia: 184…187 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015031 Číslo CAS: 49623-71-4 EINECS: 256-400-2 |