Tlačiť
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Mesitaldehyde
125570100 125570500
ACRO125570100EA 83.83 EUR
ACRO125570100 ACRO125570500
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 97%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Mw: 148.2
Teplota varu: 237
Teplota tavenia: 14
Hustota: 1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003341
Číslo CAS: 487-68-3
EINECS: 207-662-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)