1,4-Diisopropylbenzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 100-18-5
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 76°(170°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Aromatic
Melting Point: -17°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1854739
MDL No.: MFCD00008892
Vzorec:
C₁₂H₁₈ Teplota varu: 210 °C Teplota tavenia: –17 °C Hustota: 0,857 Teplota vzplanutia: 76 °C (170 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008892 Číslo CAS: 100-18-5 EINECS: 202-826-9 |