Tlačiť
m-Xylen 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dimethylbenzene
180860010 180860025 180862500 180860100
ACRO180860010EA 111.91 EUR
ACRO180860010 ACRO180860025 ACRO180862500 ACRO180860100
m-Xylen 99+%, extra pure
m-Xylen
Vzorec: C₈H₁₀
Teplota varu: 138 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –48 °C
Hustota: 0,864 g/cm³
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008536
Číslo CAS: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
OSN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %