Tlačiť
o-Xylén, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
95660-5ML 95660-50ML
95660-5MLEA 89.45 EUR
95660-5ML 95660-50ML
o-Xylén, Supelco®
o-Xylén
Vzorec: C₈H₁₀
Teplota varu: 144 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008519
Číslo CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
OSN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950bdbbeadd692c67ac79579692ca8939279051e&vid=b5b5e2f450177427f036dbac13f0ae470d2dcbd3&prid=web&clid=SAPDAM