Tlačiť
o-Xylén 99, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: 1,2-Dimethylbenzene
28979.294EA 101.34 EUR
28979.294 28979.550
o-Xylén 99, GPR RECTAPUR®
o-Xylén
Vzorec: C₈H₁₀
Mw: 106.17
Teplota varu: 144
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008519
Číslo CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
OSN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.870 - 0.890