o-Xylén 96 Spectrophotometry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1,2-Dimethylbenzene
32471.K2
32471.K7
32471.K2EA
145.8
EUR
32471.K2
32471.K7
o-Xylén 96 Spectrophotometry
o-Xylén
Purity: 96% min
CAS No.: 95-47-6
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 32°(89°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.877
Refractive Index: 1.5050
Appearance: Colourless
Melting Point: -25°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 1815558
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008519
Vzorec:
C₈H₁₀ Mw: 106.17 Teplota varu: 143…145 °C Teplota tavenia: –25 °C Hustota: 0.877 Teplota vzplanutia: 32 °C (89 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008519 Číslo CAS: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 OSN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 14,10081 |