Tlačiť
2,4-Dimethylthiophenol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol
B23161.06 B23161.14 B23161.22
B23161.06EA 113.36 EUR
B23161.06 B23161.14 B23161.22
2,4-Dimethylthiophenol 95%
2,4-Dimethylthiophenol
Purity: 95% CAS No.: 13616-82-5 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 87°(189°F) Refractive Index: 1.5690 Odour: Unpleasant Boiling Point: 207-208° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010019
Vzorec: C₈H₁₀S
Mw: 138.23
Teplota varu: 207…208 °C
Hustota: 1.020
Teplota vzplanutia: 87 °C (189 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010019
Číslo CAS: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III