Tlačiť
2,6-Dimethylthiophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13286.03 A13286.06 A13286.14
A13286.03EA 51.74 EUR
A13286.03 A13286.06 A13286.14
2,6-Dimethylthiophenol ≥97%
2,6-Dimethylthiophenol
Purity: 97% CAS No.: 118-72-9 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5749 Odour: Unpleasant Boiling Point: 122°/50mm Beilstein Reference: 1099405 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010021
Vzorec: C₈H₁₀S
Teplota varu: 122 °C (50 mmHg)
Hustota: 1,038
Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010021
Číslo CAS: 118-72-9
EINECS: 204-272-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III