Tlačiť
2,6-Xylenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03772.0005 8.03772.0250 8.03772.1000
8.03772.0005EA 30.73 EUR
8.03772.0005 8.03772.0250 8.03772.1000
2,6-Xylenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 203 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 41…42 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002240
Číslo CAS: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
OSN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point 45 - 48 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 203 °C
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 73 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (8 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 555 °C