Tlačiť
2,6-Xylenol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene
A11947.0E A11947.36
A11947.0EEA 205.38 EUR
A11947.0E A11947.36
2,6-Xylenol ≥99%
2,6-Xylenol
Purity: 99% CAS No.: 576-26-1 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 78°(172°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1446677 Merck Reference: 14,10082 UN No.: 2261 MDL No.: MFCD00002240
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 203 °C
Teplota tavenia: 44…48 °C
Hustota: 1,15
Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002240
Číslo CAS: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
OSN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082