Tlačiť
2,6-Xylenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene
116570010 116570050 116572500 116570025 116570051
ACRO116570010EA 117.13 EUR
ACRO116570010 ACRO116570050 ACRO116572500 ACRO116570025 ACRO116570051
2,6-Xylenol 99%
2,6-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 203 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 45…48 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002240
Číslo CAS: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
OSN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow-brown Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Iodine consuming subst. ≤0.004 meq/g