Tlačiť
4-Nitro-o-xylene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Dimethyl-1-nitrobenzene, 3,4-Dimethylnitrobenzene, 1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-o-xylene
L05342.22 L05342.36
L05342.22EA 46.13 EUR
L05342.22 L05342.36
4-Nitro-o-xylene ≥99%
4-Nitro-o-xylene
Purity: 99% CAS No.: 99-51-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 27-31° Boiling Point: 255-257° Beilstein Reference: 2043245 UN No.: 3447 MDL No.: MFCD00007268
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 255…257 °C
Teplota tavenia: 27…31 °C
Hustota: 1,136
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007268
Číslo CAS: 99-51-4
EINECS: 202-761-6
OSN: 3447
ADR: 6.1,II