Tlačiť
3,5-Xylidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
A10570.22 A10570.36
A10570.22EA 60.97 EUR
A10570.22 A10570.36
3,5-Xylidine ≥97%
3,5-Xylidine
Purity: 97+% CAS No.: 108-69-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5580 Odour: Characteristic Melting Point: 9-11° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 507051 Merck Reference: 14,10084 UN No.: 1711 MDL No.: MFCD00007813
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 220…221 °C
Teplota tavenia: 9…11 °C
Hustota: 0,971
Teplota vzplanutia: 93 °C (199 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007813
Číslo CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
OSN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084